Merck
RAB0442
Sigma-Aldrich
Phospho-Stat1 (pTyr701) ELISA Kit
for detection of phospho-stat1 (pTyr701) and pan-stat1 in human or mouse cell and tissue lysates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
詳細
The Phospho-Stat1 (pTyr701) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
免疫原
Stat1 (pTyr701) synthetic phosphopeptide
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials