交差性
rat, human, mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
入力
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
sample type cell lysate
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.778 ng/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NAMPT(10135)
詳細
Visfatin, also known as nicotinamide phosphoribosyltransferase (Nampt)/ pre-B Cell colony enhancing factor is encoded by the gene mapped to human chromosome 7q22.3. The gene contains 11 exons encompassing 34.7kb. The encoded protein is an adipocytokine secreted by visceral fat.
免疫原
アプリケーション
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Visfatin EIA Kit has been used to measure the concentration of visfatin in blood samples.
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)