Merck
RAB0316
Sigma-Aldrich
Human IL-7 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
IL-7, Interleukin-7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 4.1-1000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL7(3574)
詳細
The Human IL-7 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IL-7 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human IL-7
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lixiang Zhao et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(2), 735-745 (2014-06-20)
Autologous tumor vaccine modified with nonlytic Newcastle disease virus (ATV-NDV) is a promising vaccine for cancer immunotherapy. IL-7 plays a critical role in lymphocyte development and homeostasis. To improve the efficacy of ATV-NDV, we inserted the murine IL-7 gene into
Yong Bok Seo et al.
Journal of virology, 88(16), 8998-9009 (2014-06-06)
T follicular helper (Tfh) cells are specialized providers of cognate B cell help, which is important in promoting the induction of high-affinity antibody production in germinal centers (GCs). Interleukin-6 (IL-6) and IL-21 have been known to play important roles in