Merck
RAB0026
Sigma-Aldrich
ヒトBDNF ELISAキット
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
BDNF, Brain-derived neurotrophic factor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 80 pg/mL
standard curve range: 0.066-16 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... BDNF(627)
詳細
ヒトBDNF ELISA(酵素結合免疫吸着測定法)キットは、血清、血漿、細胞培養上清、および尿中のヒトBDNFを定量的に測定するin vitro酵素結合免疫吸着測定法です。
脳由来神経栄養因子(BDNF)遺伝子は、ヒト染色体11p14.1にマップされています。BDNFは成長因子のニューロトロフィンファミリーのメンバーです。この遺伝子は前駆体タンパク質proBDNFをコードします。成熟BDNF(mBDNF)は、proBDNFの翻訳後切断によって合成されます。proBDNFとmBDNFの両方が、細胞内シグナル伝達において重要な役割を果たします。
免疫原
遺伝子組換えヒトBDNF
アプリケーション
ヒトBDNF ELISAキットは、次の用途で使用されています。
  • 脳由来神経栄養因子(BDNF)タンパク質の発現を測定するため。
  • スライス培地中および器官型脳スライス培養物(OBSC)抽出物中のBDNF濃度を測定するため。
  • 血漿中のBDNF濃度を測定するため。
研究専用です。診断目的での使用はできません。
ヒトBDNF ELISAキットは、トゥレット症候群(TS)ラットの線条体におけるBDNFタンパク質発現に対する骨髄間葉系幹細胞(MSC)移植の効果を判定するために使用されています。また、GD1(ゴーシェ病1型)患者および対照集団の血漿BDNFレベルの測定にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
脳由来神経栄養因子(BDNF)は、ヒトの海馬機能と発話記憶に関与しています。したがって、BDNF遺伝子発現の変動は、これらの神経学的機能を変動させます。BDNFは血管機能においても重要な役割を果たしており、特定の受容体であるトロポミオシン関連キナーゼB(TrkB)を介して血管新生に関与しています。BDNFはアルツハイマー病の病因に関与しています。 ProBDNFはp75ニューロトロフィン受容体と相互作用し、海馬の長期抑圧を引き起こします。
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスに
sampleと入力してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Running-induced functional mobility improvement in the elderly males is driven by enhanced plasma BDNF levels and the modulation of global histone H4 acetylation status
Figueiredo AI, et al.
Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies, 4(3) (2017)
Iasmin Fraga et al.
Neural regeneration research, 16(12), 2479-2485 (2021-04-29)
Epigenetic changes have been shown to be associated with both aging process and aging-related diseases. There is evidence regarding the benefits of physical activity on the functionality, cognition, and quality of life of institutionalized older adults, however, the molecular mechanisms
Alexandre Silva de Mello et al.
Clinical biochemistry, 50(4-5), 228-233 (2016-11-21)
Gaucher's disease type 1 (GD1) pathophysiology includes an imbalance on brain-derived neurotrophic factor (BDNF) levels and in the inflammatory system. However, the pathways involved remain poorly understood. The hypothesis of this study is that epigenetic mechanisms might be involved, at
Oxidative Stress-Tolerant Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Teeth Decrease Hydrogen Peroxide-Induced Damage in Organotypic Brain Slice Cultures from Adult Mice
Xiao L, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 20(8), 1858-1858 (2019)
Effect of mesenchymal stem cell transplantation on brain-derived neurotrophic factor expression in rats with Tourette syndrome
Liu X, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 11(4), 1211-1216 (2016)