Merck
CYT306
Sigma-Aldrich
Rat/Human Brain Derived Neurotrophic Factor ELISA Kit
measures and quantifies BDNF levels in serum, plasma, cell culture supernatent or tissue homogenate
別名:
BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
製品名
ChemiKine脳由来神経栄養因子、サンドイッチELISA, This ChemiKine Brain Derived Neurotrophic Factor, Sandwich ELISA is used to measure & quantify BDNF levels in Neuroscience research.
品質水準
化学種の反応性
human, rat
メーカー/製品名
ChemiKine
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
human ... BDNF(627)
詳細
ChemiKine脳由来神経栄養因子(BDNF)キットは、BDNFを測定するサンドウィッチ酵素イムノアッセイ(EIA)です。このキットは、ヒトおよびラットのBDNFを測定します。
原理:
ChemiKine BDNFアッセイシステムでは、ヒトBDNFに対して作製したウサギポリクローナル抗体をマイクロプレート上にコーティングしており、これを用いてサンプルに含まれるBDNFを捕捉します。BDNF特異的なビオチン結合マウスモノクローナル抗体で、捕捉したBDNFを検出します。ストレプトアビジン酵素、基質、停止液を加えた後、BDNFの量を測定します。標準曲線は、光学密度(OD)とBDNF濃度の直接的な関係を示します。つまり、ODが高いほど、サンプル内のBDNF濃度が高くなります。
用途:
ChemiKine BDNFキットは、ヒトおよびラットの細胞培養上清、組織ホモジネート、および生体液(血清、血漿、および無血清)サンプル中のBDNFの量を測定するように設計されています。このキットには、96ウェルイムノアッセイプレート2枚に十分な試薬が含まれています。サンプルと標準物質用にデュプリケートウェルで試験を行うことを推奨します。
研究用途に限ります。 診断用途に使用しないでください。
アプリケーション
このChemiKine脳由来神経栄養因子、サンドウィッチELISAは、神経科学研究でBDNFのレベルを測定および定量するために使用されます。
以下を検出/定量するために使用されています:BDNF
研究のカテゴリー
神経科学
構成
ChemiKine BDNF ELISAプレート:(Part No. 60238)ホイルパウチに密封されたウサギ抗ヒトBDNFポリクローナル抗体でコーティング済みの96ウェルイムノプレート2枚。
洗浄バッファー濃縮液:(Part No. 60245)濃縮液100 mL(10X)ボトル1本。
標準物質/サンプル希釈液:(Part No. 60240)60 mLボトル1本(すぐ使用可)。
BDNF標準物質(リコンビナントヒト):(Part No. 60237)バイアル2本(凍結乾燥品)。
ビオチン化マウス抗ヒトBDNFモノクローナル抗体:(Part No. 60583)25 μLバイアル1本。
ストレプトアビジン酵素複合体:(Part No. 60582)HRP結合ストレプトアビジン50 mLバイアル1本。
TMB/E溶液:(Part No. 60096)エンハンサー入りの専用バッファー中の3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジンのすぐ使用可の溶液10 mLボトル2本。
停止溶液(Part No. 60260):HCl溶液22 mLボトル1本。
保管および安定性
注意:
·洗浄バッファーとサンプルバッファーにはチメロサールが含まれています。チメロサールは吸入、皮膚への接触、または飲み込んだ場合に強い毒性を示します。チメロサールは変異原となる可能性があるため、適切に取り扱う必要があります。
·提供した手順書は、キットの性能を最適化するように設計されています。手順書から逸脱すると、キットの性能が不十分となり、正確なデータが得られない可能性があります。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
Jan Code
CYT306:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ward T Plunet et al.
Experimental neurology, 213(1), 28-35 (2008-07-01)
Spinal cord injury typically results in limited functional recovery. Here we investigated whether therapeutic dietary restriction, a multi-faceted, safe, and clinically-feasible treatment, can improve outcome from cervical spinal cord injury. The well-established notion that dietary restriction increases longevity has kindled
Ana González-Pinto et al.
International clinical psychopharmacology, 25(4), 241-245 (2010-06-24)
Some preclinical and postmortem studies suggest that the effects of atypical antipsychotics could be mediated by brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Olanzapine is an atypical antipsychotic with shown efficacy in psychosis treatment. The aim of this study was to compare plasma
Mia H Greisen et al.
Journal of neuroscience research, 79(6), 772-778 (2005-02-04)
Repeated maternal separation of rat pups during the early postnatal period may affect brain-derived neurotrophic factor (BDNF) or neurons in brain areas that are compromised by chronic stress. In the present study, a highly significant increase in hippocampal BDNF protein
Sandra Rojas Vega et al.
Brain research, 1121(1), 59-65 (2006-10-03)
The effect of short-term aerobic exercise and a following ramp incremental cycle ergometry to exhaustion on the acute response of the serum concentrations of brain derived neurotrophic factor (BDNF) and cortisol (COR) was examined in 8 healthy male athletes. Venous
Anelise Schifino Wolmeister et al.
PloS one, 15(1), e0227441-e0227441 (2020-01-09)
Preoperative patients' vulnerabilities such as physical, social, and psychological are implicated in postoperative pain variability. Nevertheless, it is a challenge to analyze a patient's psychological profile in the preoperative period in a practical and consistent way. Thus, we sought to