Merck
RAB0224
Sigma-Aldrich
マウスIFN-γ ELISAキット
for serum, plasma, cell culture supernatant
別名:
IFN-gamma, Interferon gamma
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Ifng(15978)
詳細
マウスIFN-γELISA(酵素結合免疫吸着法)キットは、血清、血漿、細胞培養浮遊物中でマウスIFN-γの量的測定のための in vitro 酵素結合免疫吸着法です。
免疫原
組み替えマウスIFN-γ
アプリケーション
マウスIFN-γ ELISAキットは、腎臓虚血/再潅流損傷モデルにおける血清炎症誘発サイトカインレベルの測定に使用されています。
研究用途に限ります。診断目的での使用はできません。
添付されたGeneral ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive &Indirect ELISA)をご参照ください。
生物化学的/生理学的作用
インターフェロンγ (IFN-γ)は細胞分化や炎症反応を調節します。アポトーシス性媒介物質の発現を刺激します。IFN-γは、関節リウマチ(RA)と関連しています。Tヘルパー(Th)17細胞および砕骨細胞の分化を減少させます。 IFN-γには、免疫修飾および抗ウィルス活性があります。自己免疫病理と関連しています。IFN-γは、腫瘍の発生に対して保護します。
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスに
sampleと入力してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Interferon-gamma regulates inflammatory cell death by targeting necroptosis in experimental autoimmune arthritis
Lee SH, et al.
Scientific Reports, 7(1), 10133-10133 (2017)
Interferon-gamma: an overview of signals, mechanisms and functions
Schroder K, et al.
Journal of Leukocyte Biology, 75(2), 163-189 (2004)
Qianqian Chen et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 216, 112152-112152 (2021-02-21)
Emerging evidence suggests that the gut microbiota plays an important role in the pathological progression of Alzheimer's disease (AD). Photobiomodulation (PBM) therapy is believed to have a positive regulatory effect on the imbalance of certain body functions, including inflammation, immunity
Gypenoside attenuates renal ischemia/reperfusion injury in mice by inhibition of ERK signaling.
Ye Q, et. al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 11(4), 1499-1505 (2016)
Kaveh Abdi et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(12), 6028-6036 (2014-05-14)
IL-12p40 partners with the p35 and p19 polypeptides to generate the heterodimeric cytokines IL-12 and IL-23, respectively. These cytokines play critical and distinct roles in host defense. The assembly of these heterodimers is thought to take place within the cell