安全性情報
RAB0287
Sigma-Aldrich
Mouse IL-2 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
別名:
IL-1 beta, Interleukin-1 beta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 0.625-40 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Il2(16183)
詳細
The Mouse IL-2 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse IL-2 in serum, plasma and cell culture supernatants.
免疫原
Recombinant Mouse IL-2
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ying Wang et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 24(11), 6107-6119 (2020-04-24)
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) serves as the most common subtype of liver diseases and cause of liver dysfunction, which is closely related to obesity and insulin resistance. In our study, we sought to investigate effect of transcription factor grainyhead-like
Yujo Kawashita et al.
Radiation research, 182(2), 191-200 (2014-06-28)
Hepatocellular carcinoma (HCC) often presents as a diffuse or multifocal tumor making it difficult to control by surgery or radiation. Radio-inducible herpes simplex virus thymidine kinase (HSV-TK) gene therapy has been shown to enhance local tumor control after radiation therapy
Azita Haddadi et al.
Nanotechnology, 25(35), 355101-355101 (2014-08-15)
Mannan (MN) is the natural ligand for mannose receptors, which are widely expressed on dendritic cells (DCs). The purpose of this study was to assess the effect of formulation parameters on the immunogenicity of MN-decorated poly (D, L-lactide-co-glycolide) (PLGA) nanoparticles
Song Gao et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 63(6), 441-450 (2014-02-06)
CD200 is expressed on various cell types, including T cells, while the CD200 receptor (CD200R) is expressed on myeloid cells such as monocytes-derived macrophages (MDMs). The CD200-CD200R interaction has been shown to play an important role in the prevention of
Chen Liu et al.
Molecular medicine reports, 10(3), 1323-1328 (2014-07-26)
Melatonin, a widespread physiological mediator, has been demonstrated to exhibit a dose‑dependent immunoregulatory effect in vitro and in vivo, including mediating physiological circadian rhythms, neutralizing free radicals and exerting antisenescence actions. In the present study, the efficacy and mechanism of