安全性情報
RAB0141
Sigma-Aldrich
Mouse Decorin ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 4.1-1000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Dcn(13179)
詳細
The Mouse Decorin ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse Decorin in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Mouse Decorin
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhenhong Guo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(39), 14199-14204 (2014-09-17)
The reciprocal activation of dendritic cells (DCs) and natural killer cells (NKs) plays a key role in both innate and adaptive immunity. The effect of aging on this cross-talk, a critical step in virus disease control and tumor immunology, has
Sergio Occhipinti et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(11), 2910-2921 (2014-03-29)
Despite the great success of HER2 vaccine strategies in animal models, effective clinical results have not yet been obtained. We studied the feasibility of using DNA coding for chimeric rat/human HER2 as a tool to break the unresponsiveness of T
Dong-Ming Kuang et al.
The Journal of clinical investigation, 124(10), 4657-4667 (2014-09-23)
Classical IL-22-producing T helper cells (Th22 cells) mediate inflammatory responses independently of IFN-γ and IL-17; however, nonclassical Th22 cells have been recently identified and coexpress IFN-γ and/or IL-17 along with IL-22. Little is known about how classical and nonclassical Th22
Agnes D Berendsen et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 35, 223-231 (2014-01-01)
Matrix proteoglycans such as biglycan (Bgn) dominate skeletal tissue and yet its exact role in regulating bone function is still unclear. In this paper we describe the potential role of (Bgn) in the fracture healing process. We hypothesized that Bgn