安全性情報
RAB0113
Sigma-Aldrich
Mouse Fractalkine / CX3CL1 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
品質水準
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 300 pg/mL
standard curve range: 0.274-200 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Cx3cl1(20312)
詳細
The Mouse Fractalkine ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse Fractalkine in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Mouse Fractalkine
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Increase of serum fractalkine and fractalkine gene expression levels in sickle cell disease patients.
Unal S et.al.
International Journal of Hematology, 101(2), 114-118 (2015)
Fractalkine promotes human monocyte survival via a reduction in oxidative stress.
White GE et.al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 34(12), 2554-2562 (2014)
Gemma E White et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 34(12), 2554-2562 (2014-11-02)
The CX3C chemokine fractalkine (CX3CL1) has a critical role in the development of atherogenesis because apolipoprotein-E-deficient mice lacking CX3CL1 or its receptor CX3CR1 develop smaller plaques and polymorphisms in CX3CR1 are associated with altered risk of cardiovascular disease. CX3CR1 is
Selma Unal et al.
International journal of hematology, 101(2), 114-118 (2014-12-07)
In the present study, we examined the role of fractalkine (Fkn), a member of the chemokine family, in the pathogenesis of sickle cell disease (SCD). Eighty-seven children with sickle cell disease and 55 healthy children were enrolled in the study.
Junlan Zhang et al.
The American journal of pathology, 184(6), 1706-1714 (2014-04-16)
Hepatic production and release of endothelin-1 (ET-1) binding to endothelin B (ETB) receptors, overexpressed in the lung microvasculature, is associated with accumulation of pro-angiogenic monocytes and vascular remodeling in experimental hepatopulmonary syndrome (HPS) after common bile duct ligation (CBDL). We