安全性情報
RAB0063
Sigma-Aldrich
Mouse 6Ckine / CCL21 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 31.25-1000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Ccl21a(18829)
詳細
The Mouse 6Ckine ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse 6Ckine in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Mouse 6Ckine
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Julien Ramier et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 25(6), 1563-1575 (2014-03-04)
Electrospinning coupled with electrospraying provides a straightforward and robust route toward promising electrospun biocomposite scaffolds for bone tissue engineering. In this comparative investigation, four types of poly(3-hydroxybutyrate) (PHB)-based nanofibrous scaffolds were produced by electrospinning a PHB solution, a PHB/gelatin (GEL)