安全性情報
RAB0019
Sigma-Aldrich
Human Amphiregulin ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
AR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 16.46-4000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... AREG(374)
詳細
The Human Amphiregulin (AR) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human AR in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
The AREG (amphiregulin) gene codes for a shedding ectodomain, derived from a transmembrane precursor of 252 amino acids. The encoded protein is released into blood or cellular vicinity through autocrine and paracrine. Areg is predominantly expressed in epithelial, mesenchymal cells and also by active immune cells. The AREG gene is mapped to human chromosome 4q13.3.
免疫原
Recombinant Human Amphiregulin
アプリケーション
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Human Amphiregulin ELISA Kit has been used to estimate the plasma concentration of amphiregulin by ELISA.
生物化学的/生理学的作用
Areg (amphiregulin) stimulates growth-signaling pathways via EGF (epidermal growth factor) receptors. Areg participates in the organogenesis of mammary gland. It is regarded as a pro-oncogenic factor and contributes to tumor progression. Upregulation of the AREG gene is observed in cancer and resists chemotherapy. AREG reduces E-cadherin expression in order to promote invasion and progression of ovarian cancer.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Correlation between Trop2 and amphiregulin coexpression and overall survival in gastric cancer.
Zhao W, et al.
Cancer Medicine, 6(5), 994-1001 (2017)
Predictive blood plasma biomarkers for EGFR inhibitor-induced skin rash.
Hichert V, et al.
Oncotarget, 8(21), 35193-35193 (2017)
Sprouty2 inhibits amphiregulin-induced down-regulation of E-cadherin and cell invasion in human ovarian cancer cells.
Cheng J C, et al.
Oncotarget, 7(49), 81645-81645 (2016)
Abnormal amphiregulin expression correlates with gastric cancer prognosis.
Wang B, et al.
Oncotarget, 7(47), 76684-76684 (2016)
Masaru Karakawa et al.
Journal of cellular physiology, 229(12), 1935-1945 (2014-04-09)
The cutaneous T cell-attracting chemokine (CTACK)/CCL27 is indispensable in skin inflammation. CTACK/CCL27 is exclusively produced by epidermal keratinocytes to attract CCR10-expressing T lymphocytes to the skin. We investigated the mechanism of CTACK/CCL27 production from normal human epidermal keratinocytes (NHEKs) by