安全性情報
RAB0002
Sigma-Aldrich
Mouse ACE  ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.12 ng/mL
standard curve range: 0.123-30 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Ace(11421)
詳細
The Mouse ACE (Angiotensin-Converting Enzyme) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse ACE in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Mouse ACE
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Mouse ACE ELISA Kit has been used to quantify total serum concentration of angiotensin converting enzyme (ACE) in spontaneously hypertensive rats.
生物化学的/生理学的作用
Angiotensin I converting enzyme (ACE) catalyzes the formation of angiotensin II from angiotensin I. ACE is a key aminopeptidase of the renin-angiotensin system. It is a membrane-bound enzyme which is expressed in atherosclerotic lesions.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A study on the effect of the Dendropanax mobifera extract on anti-hypertensive
Jo YB and Lee JH
Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, 17, 708-715 (2016)
Local corticosterone production and angiotensin-I converting enzyme shedding in a mouse model of intestinal inflammation
Hanne Salmenkari
World Journal of Gastroenterology (2015)
Angiotensin-Converting Enzyme in Smooth Muscle Cells Promotes Atherosclerosis
Xiaoofeng Chen
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (2016)