リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
分子量
28 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... RASGEF1B(153020)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
R9894-1MG:
R9894-BULK:
R9894-VAR:
R9894-.1MG:
R9894-200UG:
R9894-.1MG-PW:
試験成績書(COA)
資料
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.