安全性情報
553325
Sigma-Aldrich
Ras, Human, Recombinant, Wild-Type, E. coli
別名:
rH-Ras, WT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
品質水準
形状
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
輸送温度
wet ice
保管温度
−70°C
詳細
Recombinant, human wild-type Ras expressed in E. coli. Suitable as a substrate for farnesyltransferase.
包装
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
物理的形状
In 45 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 5 mM MgCl₂, 1 mM DTT, 50% glycerol, pH 8.0.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
その他情報
Marshall, M.S. 1995. FASEB J.9, 1311.
James, G.L., et al. 1993. Science260, 1937.
Reiss, Y., et al. 1990. Cell62, 81.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
553325-100UG:
553325-1MG:
553325-UG:
553325-0MG:
試験成績書(COA)