Merck
R9532
Sigma-Aldrich
ピオシアニン, レディーメイド溶液 緑膿菌由来
5 mg/mL in DMSO
別名:
5-メチル-1(5H)-フェナジノン, サナジン, ピオシアニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10N2O
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
DMSO solution
濃度
5 mg/mL in DMSO
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1c2ccccc2N=C3C(=O)C=CC=C13
InChI
1S/C13H10N2O/c1-15-10-6-3-2-5-9(10)14-13-11(15)7-4-8-12(13)16/h2-8H,1H3
InChI Key
YNCMLFHHXWETLD-UHFFFAOYSA-N
詳細
Pyocyanin is a secondary metabolite, which is produced by Pseudomonas aeruginosa.
アプリケーション
Pyocyanin has been used:
  • To disable the ability of forkhead box A2 (FOXA2) to regulate goblet cell hyperplasia and metaplasia (GCHM) and mucin expression.
  • To activate nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 (NRF2) through the reactive oxygen species (ROS)-inducible epidermal growth factor receptor (EGFR)-phosphoinositide 3-kinase (PI3K) cellular signal transduction pathway and its downstream effectors.
  • To stimulate Pseudomonas aeruginosa PAO1 cell line adhesion and invasion in human lung carcinoma A549 cells via reactive oxygen species (ROS) production.
生物化学的/生理学的作用
ピオシアニンはレドックス活性フェナジンの一種であり、細菌、肝細胞やヒト上皮細胞株の酸化還元サイクルを刺激する電子受容物質です。
ピオシアニンはレドックス活性フェナジンの一種であり、細菌、肝細胞やヒト上皮細胞株の酸化還元サイクルを刺激する電子受容物質です。酸化的代謝を促進し、NADPHの還元を通じて細胞内の活性酸素種(ROS)の形成を亢進します。また、ピオシアニンはin vitroin vivoの両方で、気道上皮細胞によるIL-8(好中球化学誘引物質)の放出を増加させています。これは、オキシダント、プロテインチロシンキナーゼやMAPキナーゼを含むシグナル伝達経路に関与しています。こうした細胞によるIL-8の分泌は、ピオシアニンと炎症性サイトカインの共存により相乗効果が発揮されています。 ピオシアニンはin vitroで好中球のアポトーシスを促進します。P. aeruginosaのピオシアニン欠損株を感染させたマウスでは、野生型株を感染させたマウスと比較して、好中球数や好中球ケモカイン、サイトカイン量をはじめ、肺の細菌クリアランスレベルが上昇しています。このことから、P. aeruginosaによるピオシアニンの産生は、病原体による好中球アポトーシスの促進や局所炎症の低下を通じて急性炎症反応を抑制し、これが細菌の生存に有利に働くものと示唆されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
R9532-VAR:
R9532-BULK:
R9532-500UL-PW:
R9532-500UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pseudomonas aeruginosa pyocyanin activates NRF2-ARE-mediated transcriptional response via the ROS-EGFR-PI3K-AKT/MEK-ERK MAP kinase signaling in pulmonary epithelial cells
Xu Y, et al.
PLoS ONE, 8(8), e72528-e72528 (2013)
Nuclear protein HMGN2 attenuates pyocyanin-induced oxidative stress via Nrf2 signaling and inhibits Pseudomonas aeruginosa internalization in A549 cells
Liu K, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 108(8), 404-417 (2017)
Pyocyanin-induced mucin production is associated with redox modification of FOXA2
Hao Y, et al.
Respiratory Research, 14(1), 82-82 (2013)
Theerthankar Das et al.
PloS one, 7(10), e46718-e46718 (2012-10-12)
Bacterial adhesion and biofilm formation are both dependent on the production of extracellular polymeric substances (EPS) mainly composed of polysaccharides, proteins, lipids, and extracellular DNA (eDNA). eDNA promotes biofilm establishment in a wide range of bacterial species. In Pseudomonas aeruginosa
Gee W Lau et al.
Trends in molecular medicine, 10(12), 599-606 (2004-11-30)
Pyocyanin (PCN) is a blue redox-active secondary metabolite that is produced by Pseudomonas aeruginosa. PCN is readily recovered in large quantities in sputum from patients with cystic fibrosis who are infected by P. aeruginosa. Despite in vitro studies demonstrating that