クローン
18E4, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 55-70 kDa
化学種の反応性
mouse, bovine, human, rat, canine, Xenopus, chicken
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa total cell extract
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYNCRIP(10492)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
R5653-200UL:
R5653-VAR:
R5653-BULK:
試験成績書(COA)