MAB11004
Anti-hnRNP Q Antibody, clone 7A11.2
clone 7A11.2, from mouse
別名:
heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q-like, Synaptotagmin-binding, cytoplasmic RNA-interacting protein, Glycine- and tyrosine-rich RNA-binding protein, GRY-RBP, NS1-associated protein 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7A11.2, monoclonal
交差性
mouse, rat, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYNCRIP(10492)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a representative lot detected hnRNP Q in NIH/3T3, A431, and HeLa cells.
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected hnRNP Q on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB11004:
試験成績書(COA)