Merck
R2152
Sigma-Aldrich
Rap1A human
buffered aqueous glycerol solution, recombinant, expressed in E. coli, GST-tagged
別名:
Ras Related Protein 1A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... RAP1A(5906)
アプリケーション
免疫ブロット法や蛋白結合アッセイにおいて対照として用いることができます。
生物化学的/生理学的作用
Rap1A, a small Ras-like GTP-binding protein (21 kDa, native), is a potential modulator of the Ras/Raf/MAP kinase intracellular signaling cascade.
その他情報
GST-tagged Rap1A fusion protein
物理的形状
Supplied in 50 mM Tris, pH 7.5, containing 150 mM sodium chloride, 10 mM magnesium chloride, 1 mM DTT, and 10% glycerol.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
R2152-25UG:
R2152-25UG-PW:
R2152-VAR:
R2152-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y Takai et al.
Physiological reviews, 81(1), 153-208 (2001-01-12)
Small GTP-binding proteins (G proteins) exist in eukaryotes from yeast to human and constitute a superfamily consisting of more than 100 members. This superfamily is structurally classified into at least five families: the Ras, Rho, Rab, Sar1/Arf, and Ran families.