Merck
R0279
Sigma-Aldrich
Ro 23-9358
≥97% (HPLC), solid
別名:
N-[3,5-Bis(decyloxy)phenyl]-N-(carboxymethyl)glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H51NO6
CAS番号:
分子量:
521.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
white
mp
99.5-110 °C
溶解性
DMSO: 16 mg/mL
オーガナイザー
Roche
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCOc1cc(OCCCCCCCCCC)cc(c1)N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C30H51NO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-36-27-21-26(31(24-29(32)33)25-30(34)35)22-28(23-27)37-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21-23H,3-20,24-25H2,1-2H3,(H,32,33)(H,34,35)
InChI Key
SWOCSPJYINCHOW-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Diacylglycerol lipase inhibitor. Target for anti-obesity drugs.
特徴および利点
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R0279-VAR:
R0279-5MG:
R0279-25MG:
R0279-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)