SML0985
Geldanamycin-Biotin
≥98% (HPLC)
別名:
4,7,10,13-Tetraoxa-16-azaheneicosanamide, Biotinyl-geldanamycin, Biotinylated-Geldanamycin, N-[2-[2-[2-[[(8S,9S,12S,13R,14S,16R)-9-[(aminocarbonyl)oxy]-13-hydroxy-8,14-dimethoxy-4,12,16-trimethyl-3,20,22-trioxo-2-azabicyclo[16.3.1]docosa-4,6,10,18,21-pentaen-19-yl]amino]ethoxy]ethoxy]ethyl]-21-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-17-oxo-
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
protect from light
溶解性
DMSO: soluble 10 mg/mL
methanol: soluble 3 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C(NCCOCCOCCNC(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@]([C@]1([H])N2)([H])NC2=O)=O)=O)=C3C[C@@H](C)C[C@H](OC)[C@H](O)[C@@H](C)/C=C/[C@H](OC(N)=O)[C@@H](OC)/C=C\C=C(C)\C4=O)C=C(N4)C3=O
InChI
1S/C54H85N7O17S/c1-35-31-38-48(41(62)33-39(51(38)66)59-52(67)37(3)9-8-10-42(70-4)43(78-53(55)68)14-13-36(2)50(65)44(32-35)71-5)58-18-22-75-25-24-73-21-17-57-47(64)15-19-72-23-27-76-29-30-77-28-26-74-20-16-56-46(63)12-7-6-11-45-49-40(34-79-45)60-54(69)61-49/h8-10,13-14,33,35-36,40,42-45,49-50,58,65H,6-7,11-12,15-32,34H2,1-5H3,(H2,55,68)(H,56,63)(H,57,64)(H,59,67)(H2,60,61,69)/b10-8-,14-13+,37-9+/t35-,36+,40+,42+,43+,44+,45+,49+,50-/m1/s1
InChI Key
FCOFNJAJLZRONU-IULOFKFCSA-N
生物化学的/生理学的作用
Geldanamycin was isolated from Streptomyces hygroscopicus in 1970 and is highly hepatotoxic. It helps to decrease the acute respiratory distress syndrome and induces the survival of mice affected with virulent H5N1 influenza virus. Geldanamycin also blocks the chaperone actions of the Hsp90 protein.
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0985-1MG:
SML0985-BULK:
SML0985-1MG-PW:
SML0985-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)