詳細
底部は白色ポリカーボネート製、フタは透明ポリカーボネート製、インサートは永久発泡体。
サンプルを-135~+121°Cでマイクロ遠心分離管内に安全に貯蔵するためのものです。液相液体窒素中では使用できません。繰り返してオートクレーブ可能です。発泡体には穴が対角線上に離して開けてあり、チューブのフタが重ならないようになっています。フタにはマーカーで書き込むことができます。
サンプルを-135~+121°Cでマイクロ遠心分離管内に安全に貯蔵するためのものです。液相液体窒素中では使用できません。繰り返してオートクレーブ可能です。発泡体には穴が対角線上に離して開けてあり、チューブのフタが重ならないようになっています。フタにはマーカーで書き込むことができます。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)