分子量
antigen 17 kDa
交差性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cell lysates
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using paraformaldehye-fixed HeLa cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cell extracts
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPL26(6154)
mouse ... Rpl26(19941)
rat ... Rpl26(287417)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunostaining
- immunofluorescence
- coimmunoprecipitation analysis
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
IXO14130:
R0655-BULK:
R0655-200UL:
R0655-25UL:
R0655-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)