分子量
17 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using HEK-293T cell lysates
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cell extracts
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPL26(6154)
mouse ... Rpl26(19941)
rat ... Rpl26l1(307636)
免疫原
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
R0780-VAR:
R0780-BULK:
R0780-200UL:
R0780-25UL:
試験成績書(COA)