Merck
PZ0417
Sigma-Aldrich
PF-06752469
≥98% (HPLC)
別名:
6-((3S,4S)-3,4-Dihydroxypyrrolidin-1-yl)-2-((S)-3-hydroxy-3-methylpyrrolidin-1-yl)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile, 6-[(3S,4S)-3,4-Dihydroxy-1-pyrrolidinyl]-2-[(3S)-3-hydroxy-3-methyl-1-pyrrolidinyl]-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarbonitrile, KHK-IN-2, PF 06752469, PF 675, PF 6752469, PF-675, PF-6752469, PF06752469, PF675, PF6752469
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19F3N4O3
CAS番号:
分子量:
372.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
PF-06752469 (PF-6752469) is an orally active, non-cytotoxic (300 μM, HepG2), potent and selective ketohexokinase (KHK) inhibitor (human KHK-A/C IC50 = 390/450 nM; rat KHK IC50 = 340 nM) with no significant activity against a broad panel of transporters, receptors, ion channels, and enzymes, including hERG and human CYP450s. PF-06752469 prevents fructose administration-induced fructose 1-phosphate (F1P) upregulation (hepatic/renal ED50 = 15.7/30.0 mg/kg p.o. 2 min prior to 500 mg fructose/10 mL/kg i.v. in rats) by inhibiting KHK-mediated fructose metabolism in vivo.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PZ0417-25MG:
PZ0417-VAR:
PZ0417-5MG:
PZ0417-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)