Merck
PZ0391
Sigma-Aldrich
PF-06745268
≥98% (HPLC)
別名:
2-[[(1aS,7bS)-1a,2-Dihydro-2,2-dimethyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]cyclopropa[d]pyran-7b(1H)-yl]methyl]-3,4-dihydro-7-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine-1,6-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H25F3N4O3
CAS番号:
分子量:
498.50
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -13 to -17°, c = 1.0 in methanol
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C(N2C=C(N=C2)C)=CC=C3N1CCN(C[C@@]4(C5)[C@@]5([H])C(C)(C)OC6=C4C=C(C(F)(F)F)C=C6)C3=O
InChI Key
LHTSLMHEFKNOOX-PXDATVDWSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-06745268 is an orally available, brain penetrant, potent and selective γ-secretase modulator. PF-06745268 induces robust and sustained reduction of brain amyloid-β42 (Aβ42) in rats.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0391-25MG:
PZ0391-BULK:
PZ0391-VAR:
PZ0391-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)