Merck
Z699276
Whatman® 分析漏斗、微生物学用
pore size 0.45 μm, white/black grid, pkg of 50
別名:
Whatman funnel, filtering funnel, filtration funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111700
NACRES:
NB.79
物質
cellulose nitrate membrane
plastic housing
無菌性
sterile
特徴
cap
graduations
white/black grid
包装
pkg of 50
メーカー/製品名
GVS Life Sciences 10497504
フィルタの容量
100 mL
漏斗容量
100 mL
ポアサイズ
0.45 μm
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
微生物検査にそのまま使える濾過ユニットです。Whatman分析漏斗はそのまま使える100 mL濾過ユニットで、取り外し可能なニトロセルロースメンブランと培養器具が付いています。濾過完了後、分析漏斗のメンブランは簡単に取り外すことができ、広範な生物学的定性、定量分析に使用できます。
特長と利点
  • 火炎殺菌も滅菌処理も不要なため、最大50%の時間を節約
  • クロスコンタミネーションのリスクを最小限に抑制
  • メンブランの取り外しが容易
その他情報
使用分野:診断的、医学的、生物学的、薬学的な消費者製品および飲食料品に使用される膜としての用途を含むがこれに限定されない微生物学的または生物工学的用途
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)