Merck
PZ0264
Sigma-Aldrich
CP-547632 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
3-[(4-ブロモ-2,6-ジフロロフェニル)メトキシ]-5-[[[[4-(1-ピロリジニル)ブチル]アミノ]カルボニル]アミノ]-4-イソチアゾールカルボキサミド 塩酸塩, PF-01371182 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24BrF2N5O3S · HCl
CAS番号:
分子量:
568.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
NC(C1=C(NC(NCCCCN2CCCC2)=O)SN=C1OCC3=C(F)C=C(Br)C=C3F)=O.[H]Cl
InChI
1S/C20H24BrF2N5O3S.ClH/c21-12-9-14(22)13(15(23)10-12)11-31-18-16(17(24)29)19(32-27-18)26-20(30)25-5-1-2-6-28-7-3-4-8-28;/h9-10H,1-8,11H2,(H2,24,29)(H2,25,26,30);1H
InChI Key
NNPJZJJMQDXYGN-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CP-547632は、VEGFR-2および塩基性線維芽細胞増殖因子(FGF)キナーゼの強力な阻害薬です(それぞれIC50 =11および9 nM)。 CP-547632は、動物モデルにおいてVEGFおよび塩基性FGFによる血管新生を阻害し、マウスにおいて移植腫瘍の増殖を阻害します。-
CP-547632塩酸塩は、忍容性が良好で、経口でバイオアベイラブルなATP競合性キナーゼ阻害薬です。ヒト悪性疾患の治療のため現在臨床試験中です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0264-5MG:
PZ0264-25MG:
PZ0264-VAR:
PZ0264-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jean S Beebe et al.
Cancer research, 63(21), 7301-7309 (2003-11-13)
Signaling through vascular endothelial growth factor (VEGF) receptors (VEGFRs) is a key pathway initiating endothelial cell proliferation and migration resulting in angiogenesis, a requirement for human tumor growth and metastasis. Abrogation of signaling through VEGFR by a variety of approaches