PZ0185
PF-431396 hydrate
≥98% (HPLC)
別名:
N-[2-[[[2-[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-indol-5-yl)amino]-5-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl]amino]methyl]phenyl]-N-methyl-Methanesulfonamide hydrate
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
off-white to blue-gray
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.CN(c1ccccc1CNc2nc(Nc3ccc4NC(=O)Cc4c3)ncc2C(F)(F)F)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C22H21F3N6O3S.H2O/c1-31(35(2,33)34)18-6-4-3-5-13(18)11-26-20-16(22(23,24)25)12-27-21(30-20)28-15-7-8-17-14(9-15)10-19(32)29-17;/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3,(H,29,32)(H2,26,27,28,30);1H2
InChI Key
XSXCARUUZVMRGX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0185-5MG:
PZ0185-25MG:
PZ0185-VAR:
PZ0185-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
We offers many products related to Fak for your research needs.