Merck
PZ0102
Sigma-Aldrich
CP-93129 二塩酸塩 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
1,4-ジヒドロ-3-(1,2,3,6-テトラヒドロ-4-ピリジニル)-5H-ピロール[3,2-b]ピリジン-5-オン 二塩酸塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13N3O · 2HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
288.17 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
gray
溶解性
deionized water: ≥5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.Cl.O=C1Nc2c(C=C1)[nH]cc2C3=CCNCC3
InChI
1S/C12H13N3O.2ClH.H2O/c16-11-2-1-10-12(15-11)9(7-14-10)8-3-5-13-6-4-8;;;/h1-3,7,13-14H,4-6H2,(H,15,16);2*1H;1H2
InChI Key
UXDAADMPPAHNMY-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CP-93129は、5-HT1Bの強力かつ選択的なアゴニストです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0102-BULK:
PZ0102-VAR:
PZ0102-5MG:
PZ0102-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。