物質
regenerated cellulose membrane
包装
pkg of 30 Mini dialysis tubes
キャパシティ
10-250 μL
tube size × diam.
3.5 cm × 0.9 cm
ポアサイズ
12-14 kDa MWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pur-A-Lyzer Dialysis Kits(透析キット)は、標準的なピペットチップを使用して便利にロードおよびアンロードできる革新的な透析チューブであると同時に、98%のサンプル回収率を実現します。 Pur-A-Lyzer Tubeの革新的な設計により、単一の緩衝液タンクに多数のサンプルが収容可能な真のハイスループット透析を実現する唯一の透析ツールになります。
Pur-A-Lyzer Dialysis Tube(透析チューブ)を使用することで、汚染なしに高分子を迅速かつ高性能に抽出できます。タンパク質の精製、自動タンパク質シーケンシング、ペプチドマッピング、およびアミノ酸分析に最適です。
Pur-A-Lyzer Dialysis Tube(透析チューブ)を使用することで、汚染なしに高分子を迅速かつ高性能に抽出できます。タンパク質の精製、自動タンパク質シーケンシング、ペプチドマッピング、およびアミノ酸分析に最適です。
アプリケーション
10 mL~20 mLの容量の透析または緩衝液交換
MALDI-MS用のタンパク質サンプルの調製。
サンプル濃度。
抗体や組換えタンパク質精製などの大規模なタンパク質透析。
わずか10アミノ酸分子のペプチド透析。
ウイルス粒子精製。
混入を起こす微小分子の除去。
組織培養抽出物の精製。
塩類、界面活性剤、溶剤、および洗浄剤の除去。
複合体形成研究(タンパク質-タンパク質、タンパク質-DNA、およびタンパク質-RNA)
サンプル溶液、タンパク質抽出物または細胞抽出物のpHおよび緩衝液調整。
ハイスループット透析では、1つのビーカーを1つのフローティングパッド上のいくつかのPur-A-Lyzerチューブに使用できます。
利便性を高めるために、Pur-A-Lyzerキットには4つのサイズがあります:
小型:10~250 μL
中型:50~800 μL
大型:0.1~3 mL
特大型:3~20 mL
MALDI-MS用のタンパク質サンプルの調製。
サンプル濃度。
抗体や組換えタンパク質精製などの大規模なタンパク質透析。
わずか10アミノ酸分子のペプチド透析。
ウイルス粒子精製。
混入を起こす微小分子の除去。
組織培養抽出物の精製。
塩類、界面活性剤、溶剤、および洗浄剤の除去。
複合体形成研究(タンパク質-タンパク質、タンパク質-DNA、およびタンパク質-RNA)
サンプル溶液、タンパク質抽出物または細胞抽出物のpHおよび緩衝液調整。
ハイスループット透析では、1つのビーカーを1つのフローティングパッド上のいくつかのPur-A-Lyzerチューブに使用できます。
利便性を高めるために、Pur-A-Lyzerキットには4つのサイズがあります:
小型:10~250 μL
中型:50~800 μL
大型:0.1~3 mL
特大型:3~20 mL
法的情報
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
PURN12030-1KT | 4061834380757 |