安全性情報
PURE1A
Sigma-Aldrich
プロテイン A抗体精製キット
sufficient for 10 purifications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.32
使用法
sufficient for 10 purifications
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Protein A Antibody Purification Kit(プロテインA抗体精製キット)には、モノクローナル抗体とポリクローナル抗体の分離に必要な試薬がすべて入っています。
特異性
結合能/回 (生物種別)
ヒトIgG 20~25 mg
マウスIgG1 8~12 mg
マウスIgG2a 10~15 mg
マウスIgG2b 6~10 mg
マウスIgG3 15~20 mg
ウサギIgG 8~12 mg
ヤギIgG 2~4 mg
ウシIgG 8~12 mg
アプリケーション
PURE-1AはプロテインA技術をパッケ-ジ化された使いやすいキットの形で提供します。本キットで、血清・腹水・培養上清からミリグラム量のIgGを精製できます。
Protein A Antibody Purification Kit(プロテインA抗体精製キット)は、ヒト、マウス、ウサギ、ヤギ、およびウシ由来のIgGとの併用に適しています。
他の生物種からのIgG精製もできますが、各アプリケ-ションへの本キットの適合性は各自ご検討ください。
特徴および利点
  • 高結合能: 1回のカラム操作でマウスIgG8mgまで、ヒトIgG25mgまでを精製します。
  • 高特異性: IgGのみと結合します。
  • 使いやすい: 抗体の溶出および脱塩が1ステップで、キットをそのまま使用可能です。
  • 温和な精製条件: 抗体を長時間、低pH条件へ晒しません。
原理
本カ-トリッジシステムを用いて、抗体を生理的pHで高度に精製されたタンパクとして溶出できます。プロテインAは哺乳類ホストからの抗体分離のための有力なツ-ルです。プロテインAはIgGに高い特異性を持ち、IgA, IgM, イムノグロブリン以外のアルブミンのような血清タンパクを実質的に含まない抗体調製を確実に行うことができます。
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Binding Buffer 225 mL
  • Desalting Cartridge 1 ea
  • Elution Buffer 75 mL
  • HEPES Buffer 225 mL
  • 5 ml Syringe 1
  • 10 ml Syringe 1
  • Protein A Cartridge 1 mL
  • Regeneration Buffer 75 mL
すべて表示 (8)
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marcella de Champdoré et al.
Analytical chemistry, 79(2), 751-757 (2007-01-16)
Patulin is a toxic secondary metabolite of a number of fungal species belonging to the genera Penicillum and Aspergillus. It has been mainly isolated from apples and apple products contaminated with the common storage-rot fungus of apples, Penicillum expansum, but
Andreas H Laustsen et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 99, 23-35 (2015-03-17)
The venom proteome of the monocled cobra, Naja kaouthia, from Thailand, was characterized by RP-HPLC, SDS-PAGE, and MALDI-TOF-TOF analyses, yielding 38 different proteins that were either identified or assigned to families. Estimation of relative protein abundances revealed that venom is
Ignacio Gallardo-Carreño et al.
Frontiers in microbiology, 11, 590736-590736 (2021-01-05)
Perchlorate anions are produced by chemical industries and are important contaminants in certain natural ecosystems. Perchlorate also occurs in some natural and uncontaminated environments such as the Atacama Desert, the high Arctic or the Antarctic Dry Valleys, and is especially
Improved ELISA test for determination of potency of Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV)
Hwang,G et al.
Sensors, 8(12), 2074-2079 (2008)
Bartolomeo Della Ventura et al.
PloS one, 12(2), e0171754-e0171754 (2017-02-10)
Biosensor-based detection provides a rapid and low-cost alternative to conventional analytical methods for revealing the presence of the contaminants in water as well as solid matrices. Although important to be detected, small analytes (few hundreds of Daltons) are an issue