安全性情報
PRS4933
Sigma-Aldrich
Anti-JPH4 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-JPHL1, Anti-Junctophilin 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rat, mouse, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... JPH4(84502)
免疫原
a 17 amino acid peptide near the center of human JPH4.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4933.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS4933-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexandra Hogea et al.
The Journal of physiology, 599(7), 2103-2123 (2021-02-12)
Rat somatosensory neurons express a junctional protein, junctophilin-4 (JPH4) JPH4 is necessary for the formation of store operated Ca2+ entry (SOCE) complex at the junctions between plasma membrane and endoplasmic reticulum in these neurons. Knockdown of JPH4 impairs endoplasmic reticulum