PLA0248
Rabbit anti-BAP1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
BRCA1 associated protein-1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase), BRCA1-associated protein 1, HUCEP-13, KIAA0272, UCHL2, cerebral protein 6, cerebral protein-13, hucep-6, ubiquitin carboxy-terminal hydrolase
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
交差性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_004647.1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... BAP1(8314)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0248-100UL-KC:
PLA0248-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)