PLA0181
Rabbit anti-PSF/SFPQ Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
100 kDa DNA-pairing protein, 100 kDa subunit, DNA-binding p52/p100 complex, POMP100, PPP1R140, PSF, PTB-associated splicing factor, PTB-associated-splicing factor, hPOMp100, polypyrimidine tract binding protein associated, polypyrimidine tract-binding protein-associated splicing factor, polypyrimidine tract-binding protein-associated-splicing factor, protein phosphatase 1, regulatory subunit 140, splicing factor proline/glutamine rich (polypyrimidine tract binding protein associated), splicing factor proline/glutamine rich (polypyrimidine tract-binding protein-associated), splicing factor proline/glutamine-rich
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
交差性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_005057.1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... PSF/SFPQ(6421)
関連するカテゴリー
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0181-100UL:
PLA0181-100UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)