PLA0069
Rabbit anti-RPA70 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
70kDa, HSSB, MST075, MSTP075, REPA1, RF-A, RF-A protein 1, RP-A, RP-A p70, RPA70, replication factor A protein 1, replication protein A1, replication protein A1 (70kD), single-stranded DNA-binding protein
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:1,000-1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
アクセッション番号
NP_002936.1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rabbit ... RPA70(6117)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0069-100UL-KC:
PLA0069-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)