詳細
Fungal and Yeast Extracts
フォーム
(non-freezing liquid formulation )
品質
200
包装
pkg of 1 mL (in amber polypropylene vial)
pkg of 5 mL (in amber polypropylene vial)
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Protease inhibitor cocktail mixture inhibits serine, cysteine, aspartic, and metalloproteases. Optimized and tested for use on fungal and yeast samples. This cocktail has been tested on Saccharomyces cerevisiae cells.This cocktail is supplied as a ready-to-use solution using a proprietary non-freezing formulation. ReadyShield PIC0001 is a non-freezing formulation that contains the same inhibitors as is the DMSO based cocktail P8215.
調製ノート
The recommended dilution of the cocktail in the biological extract is 1 ml of the cocktail per 100 ml of lysate from 20 g (wet weight) of Saccharomyces cerevisiae cells
その他情報
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
法的情報
ReadyShield is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PIC0001-5ML-PW:
PIC0001-1ML:
PIC0001-5ML:
PIC0001-VAR:
PIC0001-BULK:
PIC0001-1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)