Merck
P7521
Sigma-Aldrich
Pro-Arg 4-methoxy-β-naphthylamide acetate salt
powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30N6O3
CAS番号:
分子量:
426.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
形状
powder
light orange
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C2CCCN2)cc3ccccc13
InChI
1S/C22H30N6O3/c1-31-19-13-15(12-14-6-2-3-7-16(14)19)27-21(30)18(9-5-11-26-22(23)24)28-20(29)17-8-4-10-25-17/h2-3,6-7,12-13,17-18,25H,4-5,8-11H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)(H4,23,24,26)
InChI Key
VCBSBIGZWZKYIY-UHFFFAOYSA-N
基質
Fluorogenic substrate for cathepsin c
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P7521-10MG:
P7521-BULK:
P7521-25MG:
P7521-VAR:
P7521-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F A Dolbeare et al.
Clinical chemistry, 23(8), 1485-1491 (1977-08-01)
Enzyme activity can be measured in single cells or in cell suspensions by either static or flow microfluorometry when a fluorogenic substrate is used. We have used amino acid derivatives of arylamines as fluorogenic substrates for tagging cellular proteinases. The