Merck
P7457
Sigma-Aldrich
C末端FLAG-BAP融合タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
形状
liquid
品質水準
分子量
~49 kDa
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
カルボキシ末端FLAG-BAP融合タンパク質はE.coli(大腸菌)細菌アルカリホスファターゼ(BAP)の466個のアミノ酸のC-末端FLAG融解タンパク質です。
アプリケーション
カルボキシ基-末端FLAG-BAP融合タンパク質は、ヒト胎生腎(HEK)細胞溶解質におけるリポータータンパク質免疫沈降で、また精子形成免疫グロブリンスーパーファミリータンパク質(SgIGSF)の固相結合アッセイにおけるFLAGタグ対照タンパク質として使用されています。
製品の詳細につきましては、FLAG®アプリケーションポータルをご覧ください。
生物化学的/生理学的作用
FLAG配列は8個のアミノ酸配列AspTyrLysAspAspAspAspLysから構成されており、親水性です。FLAG融合タンパク質は細菌、酵母および哺乳動物の細胞で発現されます。FLAGエピトープタグ細菌アルカリホスファターゼは免疫親和性精製に使用されます。アルカリホスファターゼ系融合タンパク質には、免疫検出、酵素免疫法および酵素結合免疫吸着法において臨床での幅広い応用例があります。
その他情報
コントロ-ルタンパク質
物理的形状
10 mMトリス、120 mM NaCl、0.05 mM ZnCl2含有溶液として供給
調製ノート
抗-FLAG M2抗体溶液を10 mg/mLに希釈します。
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG-BAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P7457-VAR:
P7457-VAR-N:
P7457-.1MG:
P7457-BULK:
P7457-.1MG-KC:
P7457-BULK-N:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Improved methodology for the affinity isolation of human protein complexes expressed at near endogenous levels
Domanski M, et al.
Biotechniques, 1-1 (2012)
Microbial alkaline phosphatases in bioprocessing
Nalini P, et al.
International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 4(3), 384-396 (2015)
Maddalena de Virgilio et al.
Journal of experimental botany, 59(10), 2815-2829 (2008-06-10)
Protein bodies (PB) are stable polymers naturally formed by certain seed storage proteins within the endoplasmic reticulum (ER). The human immunodeficiency virus negative factor (Nef) protein, a potential antigen for the development of an anti-viral vaccine, is highly unstable when
Patricia L Pelczar et al.
Journal of bacteriology, 190(16), 5635-5641 (2008-06-17)
GerD of Bacillus subtilis is a protein essential for normal spore germination with either L-alanine or a mixture of L-asparagine, D-glucose, D-fructose, and potassium ions. GerD's amino acid sequence suggests that it may be a lipoprotein, indicating a likely location
Vectors for expression and secretion of FLAG epitope-tagged proteins in mammalian cells
Chubet RG and Brizzard BL
Biotechniques, 20(1), 136-141 (1996)
資料
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
関連コンテンツ
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
イオン交換、サイズ排除、タンパク質アフィニティークロマトグラフィーなどの方法を用いた組換えタンパク質精製のためのタンパク質精製技術、試薬、プロトコル
基礎研究および治療法とワクチン生産のサポートのための大腸菌、昆虫、酵母、および哺乳類の発現システムで組換えタンパク質を発現させるためのタンパク質発現技術。
すべて表示