Merck
P7115
Sigma-Aldrich
1,2-ジパルミトイルホスファチジルイノシトール4,5-ニリン酸 三アンモニウム塩
≥98%, solid
別名:
1,2-ジパルミトイル-L-α-ホスファチジル-D-myo-イノシトール 4,5-ニリン酸 三アンモニウム塩, L-α-ホスファチジル-(1,2-ジパルミトイル)-D-myo-イノシトール 4,5-ニリン酸 三アンモニウム塩, PI(4,5)P2 (ジパルミトイル) 三アンモニウム塩, PtdIns(4,5)P2 (ジパルミトイル) 三アンモニウム塩, ホスファチジルイノシトール-4,5-ニリン酸 C-16 三アンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C41H78O19P3)-3(NH4+)3
分子量:
1022.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
溶解性
DMSO: soluble >10 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1OP(OC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)(O)=O.N.N.N
InChI
1S/C41H81O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(42)55-31-33(57-35(43)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)32-56-63(53,54)60-39-36(44)37(45)40(58-61(47,48)49)41(38(39)46)59-62(50,51)52;;;/h33,36-41,44-46H,3-32H2,1-2H3,(H,53,54)(H2,47,48,49)(H2,50,51,52);3*1H3/t33-,36-,37+,38+,39-,40-,41-;;;/m1.../s1
InChI Key
VYFVZCYVYQYDCN-QNYQTKJTSA-N
生物化学的/生理学的作用
ニリン酸化したホスファチジルイノシト-ルで、PI特異的ホスホリパ-ゼCで加水分解されIP3とDAGを生成します。
特徴および利点
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7115-100UG:
P7115-BULK:
P7115-VAR:
P7115-500UG-PW:
P7115-500UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T F Franke et al.
Science (New York, N.Y.), 275(5300), 665-668 (1997-01-31)
The regulation of the serine-threonine kinase Akt by lipid products of phosphoinositide 3-kinase (PI 3-kinase) was investigated. Akt activity was found to correlate with the amount of phosphatidylinositol-3,4-bisphosphate (PtdIns-3,4-P2) in vivo, and synthetic PtdIns-3,4-P2 activated Akt both in vitro and