P6990
1,2-ジパルミトイルホスファチジルイノシトール3,4-ニリン酸 ナトリウム塩
≥98%, solid
別名:
1,2-ジパルミトイル-L-α-ホスファチジル-D-myo-イノシトール3,4-ニリン酸 ナトリウム塩, 1-(1,2-ジヘキサデカノイルホスファチジル)イノシトール-3,4-ニリン酸 ナトリウム塩, ジパルミトイル-L-α-ホスファチジル-D-myo-イノシトール3,4-ニリン酸 ナトリウム塩, ホスファチジルイノシトール-3,4-ニリン酸C-16 ナトリウム塩
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H81O19P3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(42)55-31-33(57-35(43)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)32-56-63(53,54)60-39-36(44)37(45)40(58-61(47,48)49)41(38(39)46)59-62(50,51)52/h33,36-41,44-46H,3-32H2,1-2H3,(H,53,54)(H2,47,48,49)(H2,
InChI Key
HKWJHKSHEWVOSS-OMDJCSNQSA-N
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P6990-100UG:
P6990-VAR:
P6990-100UG-PW:
P6990-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)