Merck
I9766
Sigma-Aldrich
D-myo-イノシトール1,4,5-トリス-­ホス­ファート 三ナトリウム塩
≥95% (by 1H NMR and TLC)
別名:
Ins(1,4,5)P3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O15P3Na3
CAS番号:
分子量:
486.04
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥95% (by 1H NMR and TLC)
フォーム
powder
white
溶解性
H2O: soluble
微量陽イオン
K: <0.2%
Na: 12.5-16.0
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O[P](=O)([O-])O)O)O)O[P](=O)([O-])O)O
InChI
1S/C6H15O15P3.3Na/c7-1-2(8)5(20-23(13,14)15)6(21-24(16,17)18)3(9)4(1)19-22(10,11)12;;;/h1-9H,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t1-,2+,3+,4-,5-,6-;;;/m1.../s1
InChI Key
ZVCVTWVBDIPWPZ-ZKVWPJASSA-K
生物化学的/生理学的作用
細胞内カルシウム動員を刺激します。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I9766-.5MG-PW:
I9766-BULK-N:
I9766-BULK:
I9766-1MG:
I9766-PH:
I9766-PPG:
I9766-1MG-PW:
I9766PROC:
I9766-VAR:
I9766-.5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniela M Arduino et al.
Molecular cell, 67(4), 711-723 (2017-08-19)
The mitochondrial calcium uniporter complex is essential for calcium (Ca2+) uptake into mitochondria of all mammalian tissues, where it regulates bioenergetics, cell death, and Ca2+ signal transduction. Despite its involvement in several human diseases, we currently lack pharmacological agents for
Hoa Thi Le et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(30), 8291-8297 (2015-07-04)
In order to detect small polyanions (sPAs), which play important roles in many biological systems, a triazolium cyclodextrin click cluster (5, hexakis{6-(3-methyl-4-hydroxymethyl-1H-1,2,3-triazolium-1-yl)-6-deoxy}-α-cyclodextrin iodide) was synthesized and characterized. The competition binding to 5 occupied by 5-carboxyfluorescein of inositol-1,4,5-trisphosphate (IP3), phytic acid