製品名
D-myo-Inositol 1,4,5-Trisphosphate, Trisodium Salt, Sodium salt of D-Ins(1,4,5)P₃ that has similar biological properties as the lithium salt.
品質水準
アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white
溶解性
water: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C6H15O15P3.6Na/c7-1-2(8)5(20-23(13,14)15)6(21-24(16,17)18)3(9)4(1)19-22(10,11)12;;;;;;/h1-9H,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18);;;;;;/q;6*+1/p-6/t1-,2+,3+,4-,5-,6-;;;;;;/m1....../s1
InChI Key
MLMBGBMAFNSCOW-PPKFVSOLSA-H
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
Mobilization of Ca2+ from intracellular stores.
警告
再構成
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
407137-1MG:
407137-MG:
試験成績書(COA)