分子量
antigen ~42 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using paraformaldehyde-fixed 293T cells
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using 293T cell extracts
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRMT1(3276)
mouse ... Prmt1(15469)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P6871-VAR:
P6871-BULK:
P6871-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)