安全性情報
P0083
Sigma-Aldrich
PRMT1 ラット由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
別名:
HMT1様2, HRMT1L2, IR1B4, インターフェロン受容体1結合タンパク質4, プロテインアルギニンN-メチルトランスフェラーゼ1, ヘテロ核リボヌクレオタンパク質メチルトランスフェラーゼ1-様2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous solution
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
PRMT1はメチルトランスフェラーゼの主要分子であり、タンパク質のアルギニンN-メチル化反応を触媒します。PRMT1は転写、RNAプロセシングやシグナル伝達など様々な細胞過程に関与しています。
メチルトランスフェラーゼは低分子物質や脂質、タンパク質、核酸中の窒素、炭素、硫黄、酸素原子で起こるメチル基付加を触媒する酵素です。哺乳類で8種類のアルギニンメチルトランスフェラーゼ(PRMT)が同定されています。PRMT1は、メチルトランスフェラーゼの主要分子としてタンパク質のアルギニンN-メチル化反応を触媒します。PRMT1は転写、RNAプロセシングやシグナル伝達など様々な細胞過程に関与しています。
単位の定義
特異的活性 ≥ 0.1 nmol/mgP/分(30°Cで30分間にヒストンに取り込まれる3H-AdoMetのモル量によって測定)。
物理的形状
50 mM Tris溶液(pH 7.6、5 mM DTT、0.2% IGEPAL® CA-630、150 mM NaCl、30%グリセロール(w/v)含有)。
アナリシスノート
N-メチルトランスフェラーゼ活性は、3H-AdoMet(メチル基供与体)からアルギニンが豊富なヒストン(製品番号H4380、メチル基受容体)への放射標識の転移量を検出することにより測定しています。
法的情報
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
P0083-BULK:
P0083-VAR:
P0083-25UG:
P0083-25UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hsin-Wei Liao et al.
The Journal of clinical investigation, 125(12), 4529-4543 (2015-11-17)
Posttranslational modifications to the intracellular domain of the EGFR are known to regulate EGFR functions; however, modifications to the extracellular domain and their effects remain relatively unexplored. Here, we determined that methylation at R198 and R200 of the EGFR extracellular
Xiaolan Deng et al.
Oncotarget, 6(34), 35173-35182 (2015-10-16)
Inner centromere protein (INCENP) is a part of a protein complex known as the chromosomal passenger complex (CPC) that is essential for correcting non-bipolar chromosome attachments and for cytokinesis. We here demonstrate that a protein arginine methyltransferase PRMT1, which are