リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
テクニック
dot blot: suitable
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
genomic analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物性
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
P6374-100UG-PW:
P6374-VAR:
P6374-20UG:
P6374-20UG-PW:
P6374-100UG:
P6374-BULK:
資料
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.