Merck
P5874
Sigma-Aldrich
PTACH
≥98% (HPLC), solid
別名:
Cpd 51, S-[6-(4-フェニル-2-チアゾリルカルバモイル)ヘキシル] チオイソブチレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H26N2O2S2
CAS番号:
分子量:
390.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 26 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C(=O)SCCCCCCC(=O)Nc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C20H26N2O2S2/c1-15(2)19(24)25-13-9-4-3-8-12-18(23)22-20-21-17(14-26-20)16-10-6-5-7-11-16/h5-7,10-11,14-15H,3-4,8-9,12-13H2,1-2H3,(H,21,22,23)
InChI Key
MDYDGUOQFUQOGE-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
HDACインヒビタ-。SAHA(ゴ-ルドスタンダ-ド)を除く大部分のHDACインヒビタ-よりも強力に作用します。
特徴および利点
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P5874-BULK:
P5874-2MG:
P5874-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Minghui Wang et al.
Neuron, 109(2), 257-272 (2020-11-26)
To identify the molecular mechanisms and novel therapeutic targets of late-onset Alzheimer's Disease (LOAD), we performed an integrative network analysis of multi-omics profiling of four cortical areas across 364 donors with varying cognitive and neuropathological phenotypes. Our analyses revealed thousands
資料
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.