由来生物
synthetic (organic)
品質水準
グレード
Hybri-Max™
アッセイ
≥99%
形状
powder
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
不純物
endotoxin, tested
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ピルビン酸ナトリウムは、卵母細胞評価の成熟培地の成分として使用されています。
ピルビン酸ナトリウムは、容易に利用できる炭水化物源として細胞に利用されます。さらに、アミノ酸代謝に関与し、クレブス回路を開始させます。細胞培養に利用する際は、通常、100 mMの溶液を1:100で希釈してください。
生物化学的/生理学的作用
ピルビン酸ナトリウムは、高アンモニア血症の特徴を有する、II型シトルリン血症の有効な治療標的として知られています。In vivo研究では、脂質過酸化反応、NAD+還元およびポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼの切断の予防によりピルビン酸ナトリウムが出血性ショックに対し保護作用を有することが判明しました。また、ピルビン酸ナトリウムは抗炎症作用を有することが知られており、慢性肺疾患の改善を示す可能性があります。
法的情報
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3662-25G:
P3662-500G:
P3662-BULK:
P3662-VAR:
P3662-100G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Developmental competence and mRNA expression of preimplantation in vitro-produced embryos from prepubertal and postpubertal cattle and their relationship with apoptosis after intraovarian administration of IGF-1
Theriogenology, 74(1), 75-89 (2010)
Characterisation of low, medium and high responders following FSH stimulation prior to ultrasound-guided transvaginal oocyte retrieval in cows
Animal Reproduction Science, 63(7), 1902-1913 (2005)
Metabolic and histologic effects of sodium pyruvate treatment in the rat after cortical contusion injury
Journal of Neurotrauma, 26(7), 1095-1110 (2009)
Ovum pick up and in vitro embryo production in cows superstimulated with an individually adapted superstimulation protocol
Animal Reproduction Science, 86(1-2), 13-25 (2005)
Treatment of a citrin-deficient patient at the early stage of adult-onset type II citrullinaemia with arginine and sodium pyruvate
Journal of inherited metabolic disease, 31(2), 343-347 (2008)