抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PK-18, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 68 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using a whole extract of transfected and activated COS-7 (monkey kidney) cells expressing phosphorylated PAK1
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr212)
遺伝子情報
human ... PAK1(5058)
mouse ... Pak1(18479)
rat ... Pak1(29431)
詳細
Monoclonal Anti-Phospho-PAK1 (pThr212) reacts specifically with human PAK1 phosphorylated at Thr212 (68 kDa), and does not detect the unphosphorylated epitope.
免疫原
アプリケーション
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
P3237-VAR:
P3237-.2ML:
P3237-BULK:
試験成績書(COA)