P2250
D-パントテン酸 ヘミカルシウム塩
≥98% (TLC)
別名:
(R)-(+)-N-(2,4-ジヒドロキシ-3,3-ジメチル-1-オキソブチル)-β-アラニン ヘミカルシウム塩, D-パントテン酸カルシウム, ビタミンB5
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChI Key
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物性
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2250-VAR:
P2250-5G-KC:
P2250-BULK:
P2250-5G:
P2250-100G:
P2250-25G:
P2250-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック