Merck
P1938
Millipore
メンブレンフィルター、Durapore® PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 47 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
メーカー/製品名
Millipore HVLP04700
Millipore HVLP4700
直径
47 mm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デュラポア親水性メンブレンはタンパク質溶液の澄明化に理想的です。タンパク質結合性は1 μg/cm2の桁数で、ナイロン、ニトロセルロースまたはPTFEよりも2桁も低くなっています。
135℃でオートクレーブできます。
化学的適合性が優れています(ただし、ケトン、エステル、アミン、トリフルオロ酢酸を除く)。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)